Learn More
Cloruro de 2,6-diclorobenzoilo, 99 %, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 182060500
Detalles adicionales : CAS : 4659-45-4 Peso : 0.12250kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : II
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 50mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10002350
  • 144.00€ / 50 ml
Fecha estimada de envío
22-03-2021
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
4659-45-4
209.46
JBLIDPPHFGWTKU-UHFFFAOYSA-N
78392
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)Cl)Cl
C7H3Cl3O
MFCD00000662
benzoyl chloride, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorobenzoylchloride, unii-394f6s81wy, 2,6-dichloro-benzoyl chloride, ccris 8617, pubchem18674, acmc-209k7i, 2.6-dichlorobenzoylchloride, dsstox_cid_12891, dsstox_rid_79043
cloruro de 2,6-diclorobenzoilo
Spezifikation
2, 6-Dichlorobenzoyl chloride
>110°C
Frasco de vidrio
1.45
De incoloro a amarillo o rosa
50mL
4659-45-4
100.0
C7H3Cl3O
MFCD00000662
benzoyl chloride, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorobenzoylchloride, unii-394f6s81wy, 2,6-dichloro-benzoyl chloride, ccris 8617, pubchem18674, acmc-209k7i, 2.6-dichlorobenzoylchloride, dsstox_cid_12891, dsstox_rid_79043
JBLIDPPHFGWTKU-UHFFFAOYSA-N
cloruro de 2,6-diclorobenzoilo
78392
Líquido
1.4500g/mL
Authentic
1.5590 to 1.561
142°C to 143°C (21.0mmHg)
18°C
99%
98.5
98.5% min. (GC)
Cl2C6H3COCl
09, 343
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone,slightly soluble in heptane
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)Cl)Cl
209.46
209.46
99%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation