Learn More
Cloruro de 2,6-diclorobenzoilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-104375
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio
4659-45-4
C7H3Cl3O
209.46
MFCD00000662
JBLIDPPHFGWTKU-UHFFFAOYSA-N
benzoyl chloride, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorobenzoylchloride, unii-394f6s81wy, 2,6-dichloro-benzoyl chloride, ccris 8617, pubchem18674, acmc-209k7i, 2.6-dichlorobenzoylchloride, dsstox_cid_12891, dsstox_rid_79043
78392
cloruro de 2,6-diclorobenzoilo
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)Cl)Cl
4659-45-4
C7H3Cl3O
209.46
MFCD00000662
JBLIDPPHFGWTKU-UHFFFAOYSA-N
benzoyl chloride, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorobenzoylchloride, unii-394f6s81wy, 2,6-dichloro-benzoyl chloride, ccris 8617, pubchem18674, acmc-209k7i, 2.6-dichlorobenzoylchloride, dsstox_cid_12891, dsstox_rid_79043
78392
cloruro de 2,6-diclorobenzoilo
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2, 6-Dichlorobenzoyl chloride
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 18°C
Color De incoloro a amarillo o rosa
Densidad 1.4500g/mL
Punto de ebullición 142°C to 143°C (21.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl2C6H3COCl
Índice de refracción 1.5590 to 1.561
Cantidad 10 mL
Beilstein 09, 343
Gravedad específica 1.45
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone,slightly soluble in heptane
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.46
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.