Learn More
2,6-Dicloro-7-deazapurina, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15451329
78.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
90213-66-4
C6H3Cl2N3
188.011
MFCD08059278
GHXBPCSSQOKKGB-UHFFFAOYSA-N
2,4-dichloro-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,4-dichloro-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,6-dichloro-7-deazapurine, 2,4-dichloropyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,4-dichloro-7h-pyrrolo2,3-dpyrimidine, 1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,4-dichloro, pubchem14941, acmc-209unt, tofacitinib intermediate ii, ksc486m2l
14116871
2,4-dicloro-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidina
C1=CNC2=C1C(=NC(=N2)Cl)Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
90213-66-4
C6H3Cl2N3
188.011
MFCD08059278
GHXBPCSSQOKKGB-UHFFFAOYSA-N
2,4-dichloro-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,4-dichloro-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,6-dichloro-7-deazapurine, 2,4-dichloropyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,4-dichloro-7h-pyrrolo2,3-dpyrimidine, 1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,4-dichloro, pubchem14941, acmc-209unt, tofacitinib intermediate ii, ksc486m2l
14116871
2,4-dicloro-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidina
C1=CNC2=C1C(=NC(=N2)Cl)Cl
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en DMSO, acetato de etilo y metanol. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichloro-7-deazapurine
Punto de fusión 247°C to 250°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in DMSO,ethyl acetate and methanol. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.01
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Sólido