Learn More
2,6-Dicloro-7-deazapurina, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en DMSO, acetato de etilo y metanol. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en DMSO, acetato de etilo y metanol. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,6-Dichloro-7-deazapurine |
Punto de fusión | 247°C to 250°C |
Cantidad | 1 g |
Información de solubilidad | Soluble in DMSO,ethyl acetate and methanol. Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.01 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |
Forma física | Sólido |