Learn More
2,6-Dicloro-5-fluoro-3-piridincarbonitrilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510097
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
82671-02-1
C6HCl2FN2
190.99
DEDKKOOGYIMMBC-UHFFFAOYSA-N
2,6-dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarbonitrile, 2,6-dichloro-5-fluoronicotinonitrile, 2,6-dichloro-3-cyano-5-fluoropyridine, 3-cyano-2,6-dichloro-5-fluoropyridine, 2,6-dichloro-5-fluoro-nicotinonitrile, 2,6-dichloro-5-fluoro-3-cyanopyridine, 2,6-dichloro-5-fluoro-pyridine-3-carbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 2,6-dichloro-5-fluoro, pubchem10945, acmc-209ppr
2733849
2,6-dicloro-5-fluoropiridin-3-carbonitrilo
C1=C(C(=NC(=C1F)Cl)Cl)C#N
82671-02-1
C6HCl2FN2
190.99
DEDKKOOGYIMMBC-UHFFFAOYSA-N
2,6-dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarbonitrile, 2,6-dichloro-5-fluoronicotinonitrile, 2,6-dichloro-3-cyano-5-fluoropyridine, 3-cyano-2,6-dichloro-5-fluoropyridine, 2,6-dichloro-5-fluoro-nicotinonitrile, 2,6-dichloro-5-fluoro-3-cyanopyridine, 2,6-dichloro-5-fluoro-pyridine-3-carbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 2,6-dichloro-5-fluoro, pubchem10945, acmc-209ppr
2733849
2,6-dicloro-5-fluoropiridin-3-carbonitrilo
C1=C(C(=NC(=C1F)Cl)Cl)C#N
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2, 6-Dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarbonitrile
Punto de fusión 85.0°C to 92.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.99
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarbonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.