Learn More
2,6-Dicloro-4-isocianatopiridina, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077368
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
159178-03-7
C6H2Cl2N2O
189
OCDFIQXUCLQQHY-UHFFFAOYSA-N
2781658
2,6-dicloro-4-isocianatopiridina
C1=C(C=C(N=C1Cl)Cl)N=C=O
159178-03-7
C6H2Cl2N2O
189
OCDFIQXUCLQQHY-UHFFFAOYSA-N
2781658
2,6-dicloro-4-isocianatopiridina
C1=C(C=C(N=C1Cl)Cl)N=C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichloro-4-isocyanatopyridine
Punto de fusión 38.0°C to 51.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 89% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,6-dichloro-4-pyridyl isocyanate, 2,6-dichloropyridin-4-isocyanate, 2,6-dichloropyridin-4-yl isocyanate, pyridine,2,6-dichloro-4-isocyanato, pyridine, 2,6-dichloro-4-isocyanato, 2,6-dichloropyridin-4-ylisocyanate, pyridine, 2,6-dichloro-4-isocyanato-9ci
Formula Weight (peso de la fórmula) 189
Porcentaje de pureza 90%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Dichloro-4-isocyanatopyridine, 90%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.