Learn More
2,6-Dicloro-4-isocianatopiridina, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,6-Dichloro-4-isocyanatopyridine |
Punto de fusión | 38.0°C to 51.0°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 89% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 1 g |
Sinónimo | 2,6-dichloro-4-pyridyl isocyanate, 2,6-dichloropyridin-4-isocyanate, 2,6-dichloropyridin-4-yl isocyanate, pyridine,2,6-dichloro-4-isocyanato, pyridine, 2,6-dichloro-4-isocyanato, 2,6-dichloropyridin-4-ylisocyanate, pyridine, 2,6-dichloro-4-isocyanato-9ci |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 189 |
Porcentaje de pureza | 90% |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 2,6-Dichloro-4-isocyanatopyridine, 90%
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.