Learn More
2,6-Dicloro-3-yodopiridina, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza como materia prima en productos farmacéuticos y como intermedio.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar oscuro. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Se utiliza como materia prima en productos farmacéuticos y como intermedio.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar oscuro. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,6-Dichloro-3-iodopyridine |
Punto de fusión | 74°C to 79°C |
Color | Blanco a marrón |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN2811 |
Beilstein | 6135696 |
Sensibilidad | Light sensitive |
Sinónimo | 2,6-dichloro-3-iodo-pyridine, pyridine, 2,6-dichloro-3-iodo, zlchem 993, acmc-20aihk, pubchem14239, tpc-py080, 2,6-dichloro-3-iodo pyridine, pyridine,2,6-dichloro-3-iodo, 2,6-dichloro-3-iodopyridine |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 273.88 |