Learn More
2,6-Dicloro-3-yodopiridina, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7055717
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
148493-37-2
C5H2Cl2IN
273.882
MFCD03094686
DPCQIHCGMIPSQV-UHFFFAOYSA-N
2736002
2,6-dicloro-3-yodopiridina
C1=CC(=NC(=C1I)Cl)Cl
148493-37-2
C5H2Cl2IN
273.882
MFCD03094686
DPCQIHCGMIPSQV-UHFFFAOYSA-N
2736002
2,6-dicloro-3-yodopiridina
C1=CC(=NC(=C1I)Cl)Cl
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza como materia prima en productos farmacéuticos y como intermedio.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar oscuro. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichloro-3-iodopyridine
Punto de fusión 74°C to 79°C
Color Blanco a marrón
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 6135696
Sensibilidad Light sensitive
Sinónimo 2,6-dichloro-3-iodo-pyridine, pyridine, 2,6-dichloro-3-iodo, zlchem 993, acmc-20aihk, pubchem14239, tpc-py080, 2,6-dichloro-3-iodo pyridine, pyridine,2,6-dichloro-3-iodo, 2,6-dichloro-3-iodopyridine
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.88
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo