Learn More
2,6-dicloro-1,3-benzotiazol, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4509666
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
3622-23-9
C7H3Cl2NS
204.068
QDZGJGWDGLHVNK-UHFFFAOYSA-N
2,6-dichlorobenzothiazole, 2,6-dichlorobenzo d thiazole, benzothiazole, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-benzothiazole, 2,6-dichloro benzothiazole, pubchem17324, acmc-1adss, ksc490o9j
77176
2,6-dicloro-1,3-benzotiazol
C1=CC2=C(C=C1Cl)SC(=N2)Cl
3622-23-9
C7H3Cl2NS
204.068
QDZGJGWDGLHVNK-UHFFFAOYSA-N
2,6-dichlorobenzothiazole, 2,6-dichlorobenzo d thiazole, benzothiazole, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-benzothiazole, 2,6-dichloro benzothiazole, pubchem17324, acmc-1adss, ksc490o9j
77176
2,6-dicloro-1,3-benzotiazol
C1=CC2=C(C=C1Cl)SC(=N2)Cl
Nombre del producto químico o material 2, 6-Dichloro-1, 3-benzothiazole
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.08
Porcentaje de pureza 97%