Learn More
2,6-Dibromopirazina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7053789
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
23229-25-6
C4H2Br2N2
237.88
MFCD09834804
JXKQTRCEKQCAGH-UHFFFAOYSA-N
pyrazine, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-pyrazine, acmc-1cj6s, ksc201c7f
20361700
2,6-dibromopyrazine
BrC1=CN=CC(Br)=N1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
23229-25-6
C4H2Br2N2
237.88
MFCD09834804
JXKQTRCEKQCAGH-UHFFFAOYSA-N
pyrazine, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-pyrazine, acmc-1cj6s, ksc201c7f
20361700
2,6-dibromopyrazine
BrC1=CN=CC(Br)=N1
2,6-Dibromopyrazine is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,6-dibromopirazina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Temperatura de almacenamiento de 2 - 4 °C. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,6-Dibromopyrazine
Color Blanco a marrón
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.88
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido cristalino