Learn More
2,6-Dibromofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
2,6-Dibromophenol is used in the production of 3,4,5-trimethoxybenzaldehyde and 2-(2,6-dibromophenoxy)ethylbromide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,6-dibromofenol se utiliza en la producción de 3,4,5-trimetoxibenzaldehído y 2-(2,6-dibromofenoxi)etilbromuro.
Solubilidad
Soluble en etanol y éter. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatibles con cloruros ácidos, anhídridos ácidos y agentes oxidantes.
El 2,6-dibromofenol se utiliza en la producción de 3,4,5-trimetoxibenzaldehído y 2-(2,6-dibromofenoxi)etilbromuro.
Solubilidad
Soluble en etanol y éter. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatibles con cloruros ácidos, anhídridos ácidos y agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,6-Dibromophenol |
Punto de fusión | 53°C to 57°C |
Punto de ebullición | 255°C to 256°C |
Olor | Phenol-like |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 2043614 |
Información de solubilidad | Soluble in ethanol and ether. Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 251.92 |
Porcentaje de pureza | 99% |