Learn More
2,6-Dibromo-4-metilanilina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
2,6-Dibromo-4-methylaniline is used as coupling reagent in spectrophotometric determination of carbaryl in various environmental samples. It was also in preparation of 2-bromo-6-iodo-4-methylaniline. 2,6-Dibromo-4-methylaniline undergoes Suzuki-coupling reaction with 2-dihydroxyboryl-3-methyl-2-cyclopenten-1-one during synthesis of the dinuclear dichlorotitanium complexes. 2,6-Dibromo-4-methylaniline is also used as an intermediate for the synthesis of pharmaceutucals, agrochemicals, dyes and other organic chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
la 2,6-dibromo-4-metilanilina se utiliza como reactivo de acoplamiento en la determinación espectrofotométrica de carbarilo en varias muestras ambientales. También estaba en la preparación de 2-bromo-6-iodo-4-metilanilina. La 2,6-dibromo-4-metilanilina sufre una reacción de acoplamiento Suzuki con la 2-dihidroxiboril-3-metil-2-ciclopenten-1-ona durante la síntesis de los complejos de diclorotitanio dinuclear. La 2,6-dibromo-4-metilanilina también se utiliza como intermedio para la síntesis de productos farmacéuticos, agroquímicos, colorantes y otros productos químicos orgánicos.
Solubilidad
insoluble en agua.
Notas
estable en condiciones ordinarias.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,6-Dibromo-4-methylaniline |
Punto de fusión | 72°C to 76°C |
Cantidad | 100 g |
Beilstein | 2085782 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 264.96 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |
RUO – Research Use Only