Learn More
2,6-dibromo-3-cloro-4-fluoroanilina, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2, 6-dibromo-3-chloro-4-fluoroaniline |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 50 g |
Sinónimo | 3-chloro-2,6-dibromo-4-fluoroaniline, 2,6-dibromo-3-chloro-4-fluorobenzenamine, 1-chloro-2,6-dibromo-4-fluoroaniline, benzenamine, 2,6-dibromo-3-chloro-4-fluoro, benzenamine,2,6-dibromo-3-chloro-4-fluoro, pubchem2948, acmc-1c6hf, 2,6-dibromo-3-chloro-4-fluorophenylamine |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 303.36 |
Porcentaje de pureza | 97% |