Learn More
2,6-Diaminotoluene, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 164680250
Detalles adicionales : CAS : 823-40-5 Peso : 0.02500kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Cantidad. 25g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10418900
  • 100.50€ / 25 g
Stock EU 2
Añadir a la cesta
Especificaciones
823-40-5
122.17
RLYCRLGLCUXUPO-UHFFFAOYSA-N
13205
2-methylbenzene-1,3-diamine
C7H10N2
MFCD00007800
2,6-diaminotoluene, 2,6-toluenediamine, 1,3-benzenediamine, 2-methyl, toluene-2,6-diamine, 2,6-tolylenediamine, 2,6-toluylenediamine, 2,6-diamino-1-methylbenzene, 2-methyl-1,3-benzenediamine, 2-methyl-1,3-phenylenediamine, 2-methyl-m-phenylenediamine
CHEBI:76288
CC1=C(C=CC=C1N)N
Especificaciones
102.0°C to 107.0°C
2, 6-Diaminotoluene
Glass bottle
Black or Brown to Gray
823-40-5
100.0
C7H10N2
MFCD00007800
2,6-diaminotoluene, 2,6-toluenediamine, 1,3-benzenediamine, 2-methyl, toluene-2,6-diamine, 2,6-tolylenediamine, 2,6-toluylenediamine, 2,6-diamino-1-methylbenzene, 2-methyl-1,3-benzenediamine, 2-methyl-1,3-phenylenediamine, 2-methyl-m-phenylenediamine
RLYCRLGLCUXUPO-UHFFFAOYSA-N
2-methylbenzene-1,3-diamine
13205
122.17
98%
25g
Authentic
289.0°C
98%
97.5
98%
CH3C6H3(NH2)2
13,148
Solubility in water: 60g/L water (15°C).
CC1=C(C=CC=C1N)N
122.17
CHEBI:76288
Powder, Chunks or Pellets
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 2,6-Diaminotoluene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
SDS Documentos