Learn More
2,6-Diaminopiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-100368
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
141-86-6
C5H7N3
109.13
MFCD00006329
VHNQIURBCCNWDN-UHFFFAOYSA-N
2,6-diaminopyridine, 2,6-pyridinediamine, 2,6-diamino pyridine, pyridine, 2,6-diamino, dap amine, pyridine-2,6-diyldiamine, unii-k89ab8ckg6, ccris 6682, k89ab8ckg6, dsstox_cid_20127
8861
piridina-2,6-diamina
C1=CC(=NC(=C1)N)N
141-86-6
C5H7N3
109.13
MFCD00006329
VHNQIURBCCNWDN-UHFFFAOYSA-N
2,6-diaminopyridine, 2,6-pyridinediamine, 2,6-diamino pyridine, pyridine, 2,6-diamino, dap amine, pyridine-2,6-diyldiamine, unii-k89ab8ckg6, ccris 6682, k89ab8ckg6, dsstox_cid_20127
8861
piridina-2,6-diamina
C1=CC(=NC(=C1)N)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2, 6-Diaminopyridine
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 115°C to 123°C
Color Beige a marrón grisáceo
Punto de ebullición 285°C
Temperatura de inflamación 155°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C5H3N)(NH2)2
Cantidad 25 g
Beilstein 22, I, 647
Información de solubilidad Solubility in water: 9.9g/100 mL (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Copos o polvo cristalino