Learn More
2,6-Di-tert-butylphenol, 99%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 113000025
Detalles adicionales : CAS : 128-39-2 Peso : 4.00000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Cantidad. 2.5kg
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10398003
  • 89.10€ / 2.50 Kg
Fecha estimada de envío
26-08-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
128-39-2
206.33
DKCPKDPYUFEZCP-UHFFFAOYSA-N
31405
CC(C)(C)C1=C(C(=CC=C1)C(C)(C)C)O
C14H22O
MFCD00008820
2,6-di-tert-butylphenol, 2,6-di-t-butylphenol, 2,6-bis tert-butyl phenol, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl phenol, phenol, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl, 2,6 di-tert-butylphenol, ethanox 701, isonox 103, ethyl 701, ethyl an 701
2,6-ditert-butylphenol
Especificaciones
2, 6-Di-tert-butylphenol
Authentic
0.1% max. (K.F.)
White to Yellow
2.5kg
98.5
99%
[(CH3)3C]2C6H3OH
06, III, 2061
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and benzene
CC(C)(C)C1=C(C(=CC=C1)C(C)(C)C)O
206.33
206.33
99%
118°C
Glass bottle
253°C
35°C to 38°C
128-39-2
100.0
C14H22O
MFCD00008820
2,6-di-tert-butylphenol, 2,6-di-t-butylphenol, 2,6-bis tert-butyl phenol, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl phenol, phenol, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl, 2,6 di-tert-butylphenol, ethanox 701, isonox 103, ethyl 701, ethyl an 701
DKCPKDPYUFEZCP-UHFFFAOYSA-N
2,6-ditert-butylphenol
31405
Crystalline Solid
Videos
SDS Documentos