Learn More
2,6-Di-terc-butilfenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736151
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
128-39-2
C14H22O
206.33
MFCD00008820
DKCPKDPYUFEZCP-UHFFFAOYSA-N
2,6-di-tert-butylphenol, 2,6-di-t-butylphenol, 2,6-bis tert-butyl phenol, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl phenol, phenol, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl, 2,6 di-tert-butylphenol, ethanox 701, isonox 103, ethyl 701, ethyl an 701
31405
2,6-diterc-butilfenol
CC(C)(C)C1=CC=CC(=C1O)C(C)(C)C
128-39-2
C14H22O
206.33
MFCD00008820
DKCPKDPYUFEZCP-UHFFFAOYSA-N
2,6-di-tert-butylphenol, 2,6-di-t-butylphenol, 2,6-bis tert-butyl phenol, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl phenol, phenol, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl, 2,6 di-tert-butylphenol, ethanox 701, isonox 103, ethyl 701, ethyl an 701
31405
2,6-diterc-butilfenol
CC(C)(C)C1=CC=CC(=C1O)C(C)(C)C
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2, 6-Di-tert-butylphenol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 35°C to 38°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 253°C
Temperatura de inflamación 118°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [(CH3)3C]2C6H3OH
Cantidad 250 g
Beilstein 06, III, 2061
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.33
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido cristalino