missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,6-Di-terc-butil-1,4-benzoquinona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
2,6-Di-tert-butyl-1,4-benzoquinone was used as an antioxidant to study the elimination rate of micro pollutant from storm and waste water. It was also used as a metabolite of butylated hydroxytoluene. It is used as a treatment agent to improve germination and plant health.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,6-di-terc-butil-1,4-benzoquinona fue utilizado como antioxidante para estudiar la tasa de eliminación de microcontaminantes en agua de tormenta y aguas residuales. También se utilizó como metabolito de hidroxitolueno butilado. Se utiliza como agente de tratamiento para mejorar la germinación y la salud de la planta.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
La 2,6-di-terc-butil-1,4-benzoquinona fue utilizado como antioxidante para estudiar la tasa de eliminación de microcontaminantes en agua de tormenta y aguas residuales. También se utilizó como metabolito de hidroxitolueno butilado. Se utiliza como agente de tratamiento para mejorar la germinación y la salud de la planta.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone |
Punto de fusión | 65°C to 69°C |
Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 1911512 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.31 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'