Learn More
Alfa Aesar™ 2,6-Bis(dodecyloxy)benzaldehyde, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H64087.03
Detalles adicionales : CAS : 1198467-57-0 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15451129
  • 85.90€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
1198467-57-0
474.77
QPAKGKFSBBAHMS-UHFFFAOYSA-N
75201262
CCCCCCCCCCCCOC1=C(C(=CC=C1)OCCCCCCCCCCCC)C=O
C31H54O3
MFCD25372091
2,6-bis dodecyloxy benzaldehyde, 2,6-di dodecyloxy benzaldehyde, 2,6-bis dodecyloxy benzaldehyde
2,6-didodecoxybenzaldehyde
Especificación
2,6-Bis(dodecyloxy)benzaldehyde
1g
C31H54O3
20848961
QPAKGKFSBBAHMS-UHFFFAOYSA-N
2,6-didodecoxybenzaldehyde
75201262
Solid
Yellow
1198467-57-0
MFCD25372091
2,6-bis dodecyloxy benzaldehyde, 2,6-di dodecyloxy benzaldehyde, 2,6-bis dodecyloxy benzaldehyde
CCCCCCCCCCCCOC1=C(C(=CC=C1)OCCCCCCCCCCCC)C=O
474.77
474.77
97%