Learn More
Dihidrato de ácido 2,5-pirazinadicarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10093550
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,5-Pyrazinedicarboxylic acid dihydrate
Nombre de nota 97%
CAS 205692-63-3
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 257°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H4N2O4·2H2O
Número MDL MFCD00216919
Cantidad 1 g
Sinónimo pyrazine-2,5-dicarboxylic acid hydrate, 2,5-pyrazinedicarboxylic acid dihydrate
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,acetone,ethylacetate, slightly soluble in ethanol,ether,chloroform,, benzene,petr. ether
Clave InChI KOUKXHPPRFNWPP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(N=CC(=N1)C(=O)O)C(=O)O.O
Nombre IUPAC ácido pirazina-2,5-dicarboxílico; hidrato
Peso molecular (g/mol) 204.14
PubChem CID 73553845
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo