Learn More
2,5-Norbornadieno, 97%, estabilizado con 250 ppm de BHT, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046316
25.40 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
121-46-0
C7H8
92.14
MFCD00082301
SJYNFBVQFBRSIB-UHFFFAOYSA-N
2,5-norbornadiene, bicyclo 2.2.1 hepta-2,5-diene, norbornadiene, unii-w9ztq75zus, bicyclo 2.2.1 heptadiene, 8,9,10-trinorborna-2,5-diene, w9ztq75zus, dicycloheptadiene
8473
biciclo[2.2.1]hepta-2,5-dieno
C1C2C=CC1C=C2
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
121-46-0
C7H8
92.14
MFCD00082301
SJYNFBVQFBRSIB-UHFFFAOYSA-N
2,5-norbornadiene, bicyclo 2.2.1 hepta-2,5-diene, norbornadiene, unii-w9ztq75zus, bicyclo 2.2.1 heptadiene, 8,9,10-trinorborna-2,5-diene, w9ztq75zus, dicycloheptadiene
8473
biciclo[2.2.1]hepta-2,5-dieno
C1C2C=CC1C=C2
2,5-Norbornadiene is used as an intermediate in prostaglandin synthesis and shows anti-ethylene effect on plants. It acts as a starting material for the synthesis of diamantane and as an acetylene transfer agent for instance, in reaction with 3,6-di-2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazine. It is also a useful dienophile in Diels-Alder reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,5-norbornadieno se utiliza como producto intermedio en la síntesis de prostaglandinas. Además, muestra el efecto antietileno en las plantas. Actúa como material de partida para la síntesis de diamantano y como agente de transferencia de acetileno, por ejemplo, en reacción con la 3,6-di-2-piridil-1,2,4,5-tetrazina. También es un dienófilo útil en las reacciones de Diels-Alder.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes fuertes, los ácidos fuertes y las bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,5-Norbornadiene
Nombre de nota stabilized with 250ppm BHT
Punto de fusión -20°C
Densidad 0.906
Punto de ebullición 88°C to 90°C
Temperatura de inflamación −11°C (12°F)
Índice de refracción 1.47
Cantidad 25 mL
Número UN UN2251
Beilstein 506224
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.14
Porcentaje de pureza 97%