Learn More
2-[(5-Nitro-2-pyridyl)oxy]ethan-1-ol, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10682823
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Packaging Unit Size
10682823 10 g Amber Glass Bottle 10g
10672823 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10682823 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CD08075EA
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemische Identifikatoren
CAS 143071-39-0
Molecular Formula C7H8N2O4
Molecular Weight (g/mol) 184.151
MDL Number MFCD00052642
InChI Key KESQFSZFUCZCEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-5-nitropyridin-2-yloxy ethanol, 2-5-nitro-2-pyridyloxy ethanol, 2-5-nitropyridin-2-yl oxy ethan-1-ol, 2-5-nitro-2-pyridyl oxy ethan-1-ol, 2-2-hydroxyethoxy-5-nitropyridine, 2-5-nitropyridin-2-yl oxy ethanol, 2-5-nitro-2-pyridyloxy ethan-1-ol, acmc-209xhf, maybridge1_002682, 2-5-nitropyridin-2-yl oxyethanol
PubChem CID 587937
IUPAC Name 2-(5-nitropyridin-2-yl)oxyethanol
SMILES C1=CC(=NC=C1[N+](=O)[O-])OCCO
Spezifikation
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 10 g
Formula Weight 184.15
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-[(5-Nitro-2-pyridyl)oxy]ethan-1-ol
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.