missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 2-(5-Methyl-2-thienyl)thiazolidine, 97%

73.40€ - 978.00€

Identificadores de productos químicos

CAS 51859-74-6
Fórmula molecular C8H11NS2
Molecular Weight (g/mol) 185.303
Número MDL MFCD08559334
InChI Key WDAVZGAZAQLSBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-5-methylthiophen-2-yl-1,3-thiazolidine
PubChem CID 4197138
IUPAC Name 2-(5-methylthiophen-2-yl)-1,3-thiazolidine
SMILES CC1=CC=C(S1)C2NCCS2
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15428938 SDS Alfa Aesar™
H62430.03
1g 234.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-06-2019
Añadir a la cesta
 
15438938 SDS Alfa Aesar™
H62430.06
5g 978.00€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-06-2019
Añadir a la cesta
 
15448938 SDS Alfa Aesar™
H62430.MD
250mg 73.40€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-06-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

51859-74-6
185.303
WDAVZGAZAQLSBN-UHFFFAOYSA-N
4197138
CC1=CC=C(S1)C2NCCS2
C8H11NS2
MFCD08559334
2-5-methylthiophen-2-yl-1,3-thiazolidine
2-(5-methylthiophen-2-yl)-1,3-thiazolidine

Especificaciones

2-(5-Methyl-2-thienyl)thiazolidine
51859-74-6
MFCD08559334
2-5-methylthiophen-2-yl-1,3-thiazolidine
CC1=CC=C(S1)C2NCCS2
185.303
185.31
97%
1g
C8H11NS2
510757
WDAVZGAZAQLSBN-UHFFFAOYSA-N
2-(5-methylthiophen-2-yl)-1,3-thiazolidine
4197138
Solid