Learn More
Alfa Aesar™ 2-(5-Methyl-2-thienyl)thiazolidine-4-carboxylic acid, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H62089.06
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15497006
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
MFCD08559334
Especificaciones
2-(5-Methyl-2-thienyl)thiazolidine-4-carboxylic acid
MFCD08559334
Solid
5g
229.32
97%
Videos
SDS Documentos