Learn More
2-(5-Metil-2-fenil-1,3-oxazol-4-il)etan-1-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10029101
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
103788-65-4
C12H13NO2
203.241
MFCD00100006
JYWHQBLLIBQGCU-UHFFFAOYSA-N
725585
2-(5-metil-2-fenil-1,3-oxazol-4-il)etanol
CC1=C(N=C(O1)C2=CC=CC=C2)CCO
103788-65-4
C12H13NO2
203.241
MFCD00100006
JYWHQBLLIBQGCU-UHFFFAOYSA-N
725585
2-(5-metil-2-fenil-1,3-oxazol-4-il)etanol
CC1=C(N=C(O1)C2=CC=CC=C2)CCO
Nombre del producto químico o material 2-(5-Methyl-2-phenyl-1, 3-oxazol-4-yl)ethan-1-ol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl ethan-1-ol, 2-5-methyl-2-phenyloxazol-4-yl ethanol, 2-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl ethanol, 4-2-hydroxyethyl-5-methyl-2-phenyloxazol, 4-oxazoleethanol, 5-methyl-2-phenyl, 2-5-methyl-2-phenyl-oxazol-4-yl-ethanol, 4-2-hydroxyethyl-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole, 4-oxazoleethanol,5-methyl-2-phenyl, 2-5-methyl-2-phenyl-oxazol-4-yl ethanol, 2-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl-1-ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.24
Porcentaje de pureza 97%