Learn More
Ácido 2-(5-metil-2-fenil-1,3-oxazol-4-ol)acético, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2696322
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
107367-98-6
C12H11NO3
217.224
MFCD00100005
XEWJNPORMBGGKZ-UHFFFAOYSA-N
2-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl acetic acid, 5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl acetic acid, 2-5-methyl-2-phenyloxazol-4-yl acetic acid, 5-methyl-2-phenyloxazol-4-yl acetic acid, maybridge1_002118, acmc-2098vv, 2-phenyl-5-methyl-4-oxazolyiacetic acid, 2-phenyl-5-methyl-4-oxazolylacetic acid, 2-phenyl-5-methyloxazol-4-ylacetic acid, 5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazolyl acetic acid
2775139
ácido 2-(5-metil-2-fenil-1,3-oxazol-4-il)acético
CC1=C(N=C(O1)C2=CC=CC=C2)CC(=O)O
107367-98-6
C12H11NO3
217.224
MFCD00100005
XEWJNPORMBGGKZ-UHFFFAOYSA-N
2-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl acetic acid, 5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl acetic acid, 2-5-methyl-2-phenyloxazol-4-yl acetic acid, 5-methyl-2-phenyloxazol-4-yl acetic acid, maybridge1_002118, acmc-2098vv, 2-phenyl-5-methyl-4-oxazolyiacetic acid, 2-phenyl-5-methyl-4-oxazolylacetic acid, 2-phenyl-5-methyloxazol-4-ylacetic acid, 5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazolyl acetic acid
2775139
ácido 2-(5-metil-2-fenil-1,3-oxazol-4-il)acético
CC1=C(N=C(O1)C2=CC=CC=C2)CC(=O)O
Nombre del producto químico o material 2-(5-Methyl-2-phenyl-1, 3-oxazol-4-yl)acetic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.22
Porcentaje de pureza 97%