Learn More
Alfa Aesar™ 2-(5-Methyl-2-furyl)thiazolidine-4-carboxylic acid, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H62524.MD
Detalles adicionales : CAS : 72678-99-0 Peso : 0.00025kg
Cantidad. 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447526
  • 73.40€ / 250 miligramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
72678-99-0
213.251
FKQBFGPLBKOCDT-UHFFFAOYSA-N
4179443
CC1=CC=C(O1)C2NC(CS2)C(=O)O
C9H11NO3S
MFCD01921870
2-5-methylfuran-2-yl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid, 2-5-methylfuran-2-yl thiazolidine-4-carboxylic acid, 4-thiazolidinecarboxylic acid, 2-5-methyl-2-furanyl
2-(5-methylfuran-2-yl)-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid
Especificaciones
2-(5-Methyl-2-furyl)thiazolidine-4-carboxylic acid
72678-99-0
MFCD01921870
FKQBFGPLBKOCDT-UHFFFAOYSA-N
2-(5-methylfuran-2-yl)-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid
4179443
Solid
250mg
C9H11NO3S
2-5-methylfuran-2-yl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid, 2-5-methylfuran-2-yl thiazolidine-4-carboxylic acid, 4-thiazolidinecarboxylic acid, 2-5-methyl-2-furanyl
CC1=CC=C(O1)C2NC(CS2)C(=O)O
213.251
213.25
97%