Learn More
Alfa Aesar™ 2-(5-Methyl-2-furyl)-5-nitrobenzimidazole, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H64090.06
Detalles adicionales : CAS : 37128-68-0 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15491129
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
37128-68-0
243.222
JSCVVMSVSAVEJN-UHFFFAOYSA-N
1088924
CC1=CC=C(O1)C2=NC3=C(N2)C=C(C=C3)[N+](=O)[O-]
C12H9N3O3
MFCD03001005
2-5-methyl-furan-2-yl-5-nitro-1h-benzoimidazole, 2-5-methyl-2-furyl-5-nitrobenzimidazole, 2-5-methylfuran-2-yl-6-nitro-1h-benzimidazole, 2-5-methylfuran-2-yl-5-nitro-1h-1,3-benzodiazole
2-(5-methylfuran-2-yl)-6-nitro-1H-benzimidazole
Especificaciones
2-(5-Methyl-2-furyl)-5-nitrobenzimidazole
37128-68-0
MFCD03001005
JSCVVMSVSAVEJN-UHFFFAOYSA-N
2-(5-methylfuran-2-yl)-6-nitro-1H-benzimidazole
1088924
Solid
5g
C12H9N3O3
2-5-methyl-furan-2-yl-5-nitro-1h-benzoimidazole, 2-5-methyl-2-furyl-5-nitrobenzimidazole, 2-5-methylfuran-2-yl-6-nitro-1h-benzimidazole, 2-5-methylfuran-2-yl-5-nitro-1h-1,3-benzodiazole
CC1=CC=C(O1)C2=NC3=C(N2)C=C(C=C3)[N+](=O)[O-]
243.222
243.22
95%
Videos
SDS Documentos