Learn More
2,5-Difeniloxazol, puro, recuento de centelleo, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073001
Click to view available options
Cantidad:
100 g
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
92-71-7
C15H11NO
221.26
MFCD00005306
CNRNYORZJGVOSY-UHFFFAOYSA-N
2,5-diphenyloxazole, oxazole, 2,5-diphenyl, tritosol, 2,5-diphenyl-oxazole, ppo scintillator, dpo scintillator, usaf ek-6775, ppo van, ppo, ppo scintillator van
7105
2,5-difenil-1,3-oxazol
O1C(=CN=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
92-71-7
C15H11NO
221.26
MFCD00005306
CNRNYORZJGVOSY-UHFFFAOYSA-N
2,5-diphenyloxazole, oxazole, 2,5-diphenyl, tritosol, 2,5-diphenyl-oxazole, ppo scintillator, dpo scintillator, usaf ek-6775, ppo van, ppo, ppo scintillator van
7105
2,5-difenil-1,3-oxazol
O1C(=CN=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Punto de fusión 70°C
Color Blanco
Punto de ebullición 360°C
Envase Jarra de plástico para polvo
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.26g/mol
Forma física Sólido en polvo
Nombre del producto
  • 2,5-Diphenyloxazole