Learn More
2,5-Dimetiltiofeno, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081019
27.80 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
638-02-8
C6H8S
112.19
MFCD00005452
GWQOOADXMVQEFT-UHFFFAOYSA-N
thiophene, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-thiophene, unii-v6ddx6wb12, v6ddx6wb12, pubchem5194, 2,5 dimethylthiophene, thiophene,5-dimethyl, 2,5-dimethyl thiophene, thiophene,2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-2h-thiolium
12514
2,5-dimetiltiofeno
CC1=CC=C(S1)C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
638-02-8
C6H8S
112.19
MFCD00005452
GWQOOADXMVQEFT-UHFFFAOYSA-N
thiophene, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-thiophene, unii-v6ddx6wb12, v6ddx6wb12, pubchem5194, 2,5 dimethylthiophene, thiophene,5-dimethyl, 2,5-dimethyl thiophene, thiophene,2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-2h-thiolium
12514
2,5-dimetiltiofeno
CC1=CC=C(S1)C
2,5-Dimethylthiophene is used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,5-dimetiltiofeno se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en alcohol, éter y benceno.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimethylthiophene
Punto de fusión -63°C
Densidad 0.984
Punto de ebullición 134°C to 136°C
Temperatura de inflamación 24°C (75°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.512
Cantidad 10 g
Número UN UN1993
Beilstein 106450
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in alcohol,ether and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.19
Porcentaje de pureza ≥98%