Learn More
2,5-dimetilfenil isotiocianato, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4391329
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
19241-15-7
C9H9NS
163.238
RCBXZRJVMSWGAO-UHFFFAOYSA-N
140499
2-isotiocianato-1,4-dimetilbenceno
CC1=CC(=C(C=C1)C)N=C=S
19241-15-7
C9H9NS
163.238
RCBXZRJVMSWGAO-UHFFFAOYSA-N
140499
2-isotiocianato-1,4-dimetilbenceno
CC1=CC(=C(C=C1)C)N=C=S
Nombre del producto químico o material 2, 5-Dimethylphenyl isothiocyanate
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Sinónimo 2,5-dimethylphenyl isothiocyanate, benzene,2-isothiocyanato-1,4-dimethyl, 2,5-dimethylbenzenisothiocyanate, 2-isothiocyanato-1,4-dimethyl-benzene, 2,5-xylyl isothiocyanate, 2,5-dimethylphenyl-isothiocyanate, 2,5-dimethylphenylisothiocyanate, #, benzene, 2-isothiocyanato-1,4-dimethyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.24
Porcentaje de pureza 97%
Cantidad 5 g
Envase Frasco de vidrio ámbar