Learn More
2,5-Dimethylphenol +99%, ACROS Organics™
17.20€ - 147.60€
CAS 95-87-4
Fórmula molecular C8H10O
Molecular Weight (g/mol) 122.17
Número MDL MFCD00002237
InChI Key NKTOLZVEWDHZMU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-xylenol, p-xylenol, phenol, 2,5-dimethyl, 3,6-dimethylphenol, 6-methyl-m-cresol, 3,6-xylenol, 2,5-dimethyl phenol, 2,5-dmp, 1,2,5-xylenol, 1-hydroxy-2,5-dimethylbenzene
PubChem CID 7267
IUPAC Name 2,5-dimethylphenol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C)O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10407110 SDS Ver documentos Acros Organics
116540050
5g Glass bottle 17.20€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 11
Añadir a la cesta
10010910 SDS Ver documentos Acros Organics
116541000
100g Glass bottle 35.20€
100 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 9
Añadir a la cesta
10020910 SDS Ver documentos Acros Organics
116545000
500g Glass bottle 147.60€
500 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 30-10-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
95-87-4
122.17
NKTOLZVEWDHZMU-UHFFFAOYSA-N
7267
CC1=CC(=C(C=C1)C)O
C8H10O
MFCD00002237
2,5-xylenol, p-xylenol, phenol, 2,5-dimethyl, 3,6-dimethylphenol, 6-methyl-m-cresol, 3,6-xylenol, 2,5-dimethyl phenol, 2,5-dmp, 1,2,5-xylenol, 1-hydroxy-2,5-dimethylbenzene
2,5-dimethylphenol
Especificaciones
5g
0.9700g/mL
Authentic
0.97
1.7 mPa.s (75°C)
212°C
75°C to 77°C
95-87-4
100.0
C8H10O
MFCD00002237
15, 10279
Solubility in water: 1% (60°C). Other solubilities: soluble in naoh solution,freely soluble in alcohol,chloroform,ether and,benzene
CC1=CC(=C(C=C1)C)O
122.17
122.17
≥99.0%
2, 5-Dimethylphenol
85°C
Glass bottle
0.2% max.
0.5% max.
White to Cream
99+%
99.0
99+%
(CH3)2C6H3OH
06, 494
2,5-xylenol, p-xylenol, phenol, 2,5-dimethyl, 3,6-dimethylphenol, 6-methyl-m-cresol, 3,6-xylenol, 2,5-dimethyl phenol, 2,5-dmp, 1,2,5-xylenol, 1-hydroxy-2,5-dimethylbenzene
NKTOLZVEWDHZMU-UHFFFAOYSA-N
2,5-dimethylphenol
7267
Crystals