Learn More
2,5-dimetilfenol, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10010910
34.66 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
95-87-4
C8H10O
122.17
MFCD00002237
NKTOLZVEWDHZMU-UHFFFAOYSA-N
2,5-xylenol, p-xylenol, phenol, 2,5-dimethyl, 3,6-dimethylphenol, 6-methyl-m-cresol, 3,6-xylenol, 2,5-dimethyl phenol, 2,5-dmp, 1,2,5-xylenol, 1-hydroxy-2,5-dimethylbenzene
7267
2,5-dimetilfenol
CC1=CC=C(C)C(O)=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
95-87-4
C8H10O
122.17
MFCD00002237
NKTOLZVEWDHZMU-UHFFFAOYSA-N
2,5-xylenol, p-xylenol, phenol, 2,5-dimethyl, 3,6-dimethylphenol, 6-methyl-m-cresol, 3,6-xylenol, 2,5-dimethyl phenol, 2,5-dmp, 1,2,5-xylenol, 1-hydroxy-2,5-dimethylbenzene
7267
2,5-dimetilfenol
CC1=CC=C(C)C(O)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2, 5-Dimethylphenol
Punto de fusión 75°C to 77°C
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
Color Blanco a crema
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.9700g/mL
Punto de ebullición 212°C
Cantidad 100 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Crystals
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Gravedad específica 0.97
Fórmula lineal (CH3)2C6H3OH
Viscosidad 1.7 mPa.s (75°C)
Beilstein 06, 494
Índice Merck 15, 10279
Información de solubilidad Solubility in water: 1% (60°C). Other solubilities: soluble in naoh solution,freely soluble in alcohol,chloroform,ether and,benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 99+%