Learn More
Cloruro de 2,5-dimetilfurano-3-carbonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2696817
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
50990-93-7
C7H7ClO2
158.58
MFCD00221073
RWORXZHVOUPMMM-UHFFFAOYSA-N
2,5-dimethyl-3-furoyl chloride, 2,5-dimethyl-furan-3-carbonyl chloride, 2,5-dimethyl-3-furancarbonyl chloride, 2,5-dimethylfuran-3-carbonylchloride, pubchem6936, acmc-209krc, 2,5-dimethyl-3-furoylchloride, 2,5 dimethyl-furan-3-carbonyl chloride, 2,5-dimethyl furan-3-carbonyl chloride, 3-furancarbonylchloride, 2,5-dimethyl
2734804
Cloruro de 2,5-dimetilfurano-3-carbonilo
CC1=CC(C(Cl)=O)=C(C)O1
50990-93-7
C7H7ClO2
158.58
MFCD00221073
RWORXZHVOUPMMM-UHFFFAOYSA-N
2,5-dimethyl-3-furoyl chloride, 2,5-dimethyl-furan-3-carbonyl chloride, 2,5-dimethyl-3-furancarbonyl chloride, 2,5-dimethylfuran-3-carbonylchloride, pubchem6936, acmc-209krc, 2,5-dimethyl-3-furoylchloride, 2,5 dimethyl-furan-3-carbonyl chloride, 2,5-dimethyl furan-3-carbonyl chloride, 3-furancarbonylchloride, 2,5-dimethyl
2734804
Cloruro de 2,5-dimetilfurano-3-carbonilo
CC1=CC(C(Cl)=O)=C(C)O1
Nombre del producto químico o material 2, 5-Dimethylfuran-3-carbonyl chloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.19g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.58
Porcentaje de pureza 97%