Learn More
2,5-Dimethylfuran-3-carbonyl chloride, 97%, Maybridge
Marca:  Maybridge CC01102DE
Detalles adicionales : CAS : 50990-93-7 Peso : 0.05500kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10448704
  • 92.40€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 01-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
50990-93-7
158.581
RWORXZHVOUPMMM-UHFFFAOYSA-N
2734804
CC1=CC(=C(O1)C)C(=O)Cl
C7H7ClO2
MFCD00221073
2,5-dimethyl-3-furoyl chloride, 2,5-dimethyl-furan-3-carbonyl chloride, 2,5-dimethyl-3-furancarbonyl chloride, 2,5-dimethylfuran-3-carbonylchloride, pubchem6936, acmc-209krc, 2,5-dimethyl-3-furoylchloride, 2,5 dimethyl-furan-3-carbonyl chloride, 2,5-dimethyl furan-3-carbonyl chloride, 3-furancarbonylchloride, 2,5-dimethyl
2,5-dimethylfuran-3-carbonyl chloride
Especificaciones
2, 5-Dimethylfuran-3-carbonyl chloride
5g
96.5
97%
MFCD00221073
RWORXZHVOUPMMM-UHFFFAOYSA-N
2,5-dimethylfuran-3-carbonyl chloride
2734804
97%
1.19g/mL
50990-93-7
100.0
C7H7ClO2
2,5-dimethyl-3-furoyl chloride, 2,5-dimethyl-furan-3-carbonyl chloride, 2,5-dimethyl-3-furancarbonyl chloride, 2,5-dimethylfuran-3-carbonylchloride, pubchem6936, acmc-209krc, 2,5-dimethyl-3-furoylchloride, 2,5 dimethyl-furan-3-carbonyl chloride, 2,5-dimethyl furan-3-carbonyl chloride, 3-furancarbonylchloride, 2,5-dimethyl
CC1=CC(=C(O1)C)C(=O)Cl
158.581
158.58
Videos
SDS Documentos