Learn More
2,5-Dimethylbenzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2, 5-Dimethylbenzenesulfonyl chloride |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Fórmula lineal | (CH3)2C6H3SO2Cl |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.68 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Cantidad | 1 g |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |