Learn More
2-[(5-[(dimetilamino)metil]-2-furil)metil)tio]etan-1-amina, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-[({5-[(Dimethylamino)methyl]-2-furyl}methyl)thio]ethan-1-amine |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.33 |
Porcentaje de pureza | 95% |