Learn More
2,5-Dimetil-p-benzoquinona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778383
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
137-18-8
C8H8O2
136.15
MFCD00041737
MYKLQMNSFPAPLZ-UHFFFAOYSA-N
2,5-dimethyl-1,4-benzoquinone, phlorone, p-xyloquinone, 2,5-dimethyl-p-benzoquinone, 2,5-xyloquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethylquinone, floron, 3,6-dimethyl-p-benzoquinone, floron czech
8718
2,5-dimetilciclohexa-2,5-dieno-1,4-diona
CC1=CC(=O)C(=CC1=O)C
137-18-8
C8H8O2
136.15
MFCD00041737
MYKLQMNSFPAPLZ-UHFFFAOYSA-N
2,5-dimethyl-1,4-benzoquinone, phlorone, p-xyloquinone, 2,5-dimethyl-p-benzoquinone, 2,5-xyloquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethylquinone, floron, 3,6-dimethyl-p-benzoquinone, floron czech
8718
2,5-dimetilciclohexa-2,5-dieno-1,4-diona
CC1=CC(=O)C(=CC1=O)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2, 5-Dimethyl-p-benzoquinone
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 123°C to 126°C
Color Amarillo a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,5-Dimethyl-p-benzoquinone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.