Learn More
Cloruro de 2,5-dimetil-3-tiofenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10412484
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
97272-04-3
C6H7ClO2S2
210.69
MFCD03086201
CMTPCYKEUFDVAU-UHFFFAOYSA-N
2779650
cloruro de 2,5-dimetiltiofeno-3-sulfonilo
CC1=CC(=C(C)S1)S(Cl)(=O)=O
97272-04-3
C6H7ClO2S2
210.69
MFCD03086201
CMTPCYKEUFDVAU-UHFFFAOYSA-N
2779650
cloruro de 2,5-dimetiltiofeno-3-sulfonilo
CC1=CC(=C(C)S1)S(Cl)(=O)=O
Nombre del producto químico o material 2, 5-Dimethyl-3-thiophenesulfonyl chloride
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Sinónimo 2,5-dimethyl-3-thiophenesulfonyl chloride, 2,5-dimethylthiophene-3-sulphonyl chloride, 3-thiophenesulfonylchloride, 2,5-dimethyl, buttpark 9650-20, chembrdg-bb 4009594, 2,5-dimethyl 3-thienyl chlorosulfone, 2,5-dimethyl-3-thienyl sulfonyl chloride, 2, 5-dimethylthiophene-3-sulphonyl chloride, 3-thiophenesulfonylchloride,2,5-dimethyl-9ci
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.7
Porcentaje de pureza 97%