Learn More
2,5-Dimetil-2,5-hexanediol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-118077
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
110-03-2
C8H18O2
146.23
MFCD00004473
ZWNMRZQYWRLGMM-UHFFFAOYSA-N
2,5-dimethyl-2,5-hexanediol, 2,5-hexanediol, 2,5-dimethyl, unii-3pnb2s8721, 1,1,4,4-tetramethyl-1,4-butanediol, 2,5-dihydroxy-2,5-dimethylhexane, 2,5-dimethyl-hexane-2,5-diol, dimethylhexanediol, dsstox_cid_6830, dsstox_rid_78222, dsstox_gsid_26830
8031
2,5-dimetilhexano-2,5-diol
CC(C)(O)CCC(C)(C)O
110-03-2
C8H18O2
146.23
MFCD00004473
ZWNMRZQYWRLGMM-UHFFFAOYSA-N
2,5-dimethyl-2,5-hexanediol, 2,5-hexanediol, 2,5-dimethyl, unii-3pnb2s8721, 1,1,4,4-tetramethyl-1,4-butanediol, 2,5-dihydroxy-2,5-dimethylhexane, 2,5-dimethyl-hexane-2,5-diol, dimethylhexanediol, dsstox_cid_6830, dsstox_rid_78222, dsstox_gsid_26830
8031
2,5-dimetilhexano-2,5-diol
CC(C)(O)CCC(C)(C)O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2, 5-Dimethyl-2, 5-hexanediol
Nombre de nota 97%
Absorbancia GC≥96.0%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 88°C to 91°C
Color Blanco
Punto de ebullición 214°C to 215°C
Temperatura de inflamación 126°C
Espectro infrarrojo Conforme
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOC(CH3)2CH2CH2C(CH3)2OH
Cantidad 5 g
Beilstein 01, 492
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone,ethylene glycol,insoluble in benzene,ccl4,petroleuw ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.23
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Copos, gránulos o perlas