Learn More
2,5-Dimetil-2,5-hexanodiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081829
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
110-03-2
C8H18O2
146.23
MFCD00004473
ZWNMRZQYWRLGMM-UHFFFAOYSA-N
2,5-dimethyl-2,5-hexanediol, 2,5-hexanediol, 2,5-dimethyl, unii-3pnb2s8721, 1,1,4,4-tetramethyl-1,4-butanediol, 2,5-dihydroxy-2,5-dimethylhexane, 2,5-dimethyl-hexane-2,5-diol, dimethylhexanediol, dsstox_cid_6830, dsstox_rid_78222, dsstox_gsid_26830
8031
2,5-dimetilhexano-2,5-diol
CC(C)(O)CCC(C)(C)O
110-03-2
C8H18O2
146.23
MFCD00004473
ZWNMRZQYWRLGMM-UHFFFAOYSA-N
2,5-dimethyl-2,5-hexanediol, 2,5-hexanediol, 2,5-dimethyl, unii-3pnb2s8721, 1,1,4,4-tetramethyl-1,4-butanediol, 2,5-dihydroxy-2,5-dimethylhexane, 2,5-dimethyl-hexane-2,5-diol, dimethylhexanediol, dsstox_cid_6830, dsstox_rid_78222, dsstox_gsid_26830
8031
2,5-dimetilhexano-2,5-diol
CC(C)(O)CCC(C)(C)O
It is used as an intermediate in the preparation of 2.5-Dimethyl-2.5-bis(tertbutyl-peroxy)hexane to produce polyethylene copolymers and polyethylene rubbers. It is also used in the synthesis of six- and seven-membered heterocyclic boron compounds containing intramolecular N-B bond.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio en la preparación de 2,5-Dimetil-2,5-bis(terc-butil-peroxi)hexano para la producción de copolímeros de polietileno y cauchos de polietileno. También se utiliza en la síntesis de compuestos de boro heterocíclicos de seis y siete miembros que contienen enlace N-B intramolecular.
Solubilidad
Soluble en agua 20°C 140 g/l.
Notas
Mantener alejado de cloruro ácido, anhídridos ácidos y agentes oxidantes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol
Punto de fusión 87°C to 91°C
Densidad 0.898
Punto de ebullición 214°C to 215°C
Temperatura de inflamación 126°C (258°F)
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Beilstein 1361437
Información de solubilidad Soluble in water 20°C 140g/L.
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.23
Porcentaje de pureza 97%