missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alfa Aesar™ 2,5-Dimetil-1-(4-nitrofenil)pirrol, 97 %
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,5-Dimethyl-1-(4-nitrophenyl)pyrrole |
Punto de fusión | 145°C to 148°C |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.24 |
Porcentaje de pureza | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'