Learn More
Isotiocianato de 2,5-dimetoxifenilo, Thermo Scientific™
Catalog Number 10037592
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
40532-06-7
C9H9NO2S
195.24
MFCD00041059
RADQLZMDTYWZKA-UHFFFAOYSA-N
2,5-dimethoxyphenyl isothiocyanate, 2,5-dimethoxyphenylisothiocyanate, 2-isothiocyanato-1,4-dimethoxy-benzene, benzene, 2-isothiocyanato-1,4-dimethoxy, 2,5-dimethoxybenzenisothiocyanate, acmc-1amrr, #
142466
2-isotiocianato-1,4-dimetoxibenceno
COC1=CC=C(OC)C(=C1)N=C=S
40532-06-7
C9H9NO2S
195.24
MFCD00041059
RADQLZMDTYWZKA-UHFFFAOYSA-N
2,5-dimethoxyphenyl isothiocyanate, 2,5-dimethoxyphenylisothiocyanate, 2-isothiocyanato-1,4-dimethoxy-benzene, benzene, 2-isothiocyanato-1,4-dimethoxy, 2,5-dimethoxybenzenisothiocyanate, acmc-1amrr, #
142466
2-isotiocianato-1,4-dimetoxibenceno
COC1=CC=C(OC)C(=C1)N=C=S
Nombre del producto químico o material 2, 5-Dimethoxyphenyl isothiocyanate
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.24
Porcentaje de pureza 97%