Learn More
Isotiocianato de 2,5-dimetoxifenil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024273
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
40532-06-7
C9H9NO2S
195.24
MFCD00041059
RADQLZMDTYWZKA-UHFFFAOYSA-N
2,5-dimethoxyphenyl isothiocyanate, 2,5-dimethoxyphenylisothiocyanate, 2-isothiocyanato-1,4-dimethoxy-benzene, benzene, 2-isothiocyanato-1,4-dimethoxy, 2,5-dimethoxybenzenisothiocyanate, acmc-1amrr, #
142466
2-isotiocianato-1,4-dimetoxibenceno
COC1=CC=C(OC)C(=C1)N=C=S
40532-06-7
C9H9NO2S
195.24
MFCD00041059
RADQLZMDTYWZKA-UHFFFAOYSA-N
2,5-dimethoxyphenyl isothiocyanate, 2,5-dimethoxyphenylisothiocyanate, 2-isothiocyanato-1,4-dimethoxy-benzene, benzene, 2-isothiocyanato-1,4-dimethoxy, 2,5-dimethoxybenzenisothiocyanate, acmc-1amrr, #
142466
2-isotiocianato-1,4-dimetoxibenceno
COC1=CC=C(OC)C(=C1)N=C=S
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimethoxyphenyl isothiocyanate
Punto de fusión 35°C to 37°C
Punto de ebullición 174°C to 175°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 10 g
Número UN UN2923
Beilstein 3267310
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.24
Porcentaje de pureza 98%