Learn More
2',5'-Dimetoxiacetofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-114136
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
1201-38-3
C10H12O3
180.20
MFCD00008728
FAXUIYJKGGUCBO-UHFFFAOYSA-N
2',5'-dimethoxyacetophenone, 1-2,5-dimethoxyphenyl ethanone, 2,5-dimethoxyacetophenone, 1-2,5-dimethoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,5-dimethoxyphenyl, 1-2,5-dimethoxyphenyl-ethanone, 2-acetyl-1,4-dimethoxybenzene, acetophenone, 2',5'-dimethoxy, 1-acetyl-2,5-dimethoxybenzene, pubchem13430
70991
1-(2,5-dimetoxifenil)etanona
COC1=CC=C(OC)C(=C1)C(C)=O
1201-38-3
C10H12O3
180.20
MFCD00008728
FAXUIYJKGGUCBO-UHFFFAOYSA-N
2',5'-dimethoxyacetophenone, 1-2,5-dimethoxyphenyl ethanone, 2,5-dimethoxyacetophenone, 1-2,5-dimethoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,5-dimethoxyphenyl, 1-2,5-dimethoxyphenyl-ethanone, 2-acetyl-1,4-dimethoxybenzene, acetophenone, 2',5'-dimethoxy, 1-acetyl-2,5-dimethoxybenzene, pubchem13430
70991
1-(2,5-dimetoxifenil)etanona
COC1=CC=C(OC)C(=C1)C(C)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2', 5'-Dimethoxyacetophenone
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 18°C to 20°C
Color Verde amarillento a amarillo
Densidad 1.1300g/mL
Punto de ebullición 155°C to 158°C (11.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3O)2C6H3COCH3
Índice de refracción 1.5421 to 1.5441
Cantidad 5 g
Beilstein 08, 271
Gravedad específica 1.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2',5'-Dimethoxyacetophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.