Learn More
2,5-Dimethoxy-3-tetrahydrofurancarboxaldehyde, 90%, Tech., mixture of isomers, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 346470010
Detalles adicionales : CAS : 50634-05-4 Peso : 0.05100kg
Cantidad. 1g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10021981
  • 43.50€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 06-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
50634-05-4
160.169
QMIGEDXMDGEZSR-UHFFFAOYSA-N
567310
COC1CC(C(O1)OC)C=O
C7H12O4
MFCD00010283
2,5-dimethoxy-3-tetrahydrofurancarboxaldehyde, 2,5-dimethoxytetrahydrofuran-3-carbaldehyde, 3-formyl-2,5-dimethoxytetrahydrofuran, 2,5-dimethoxy-3-tetrahydrofurancarbaldehyde, 2,5-dimethoxy-tetrahydrofuran-3-carboxaldehyde, acmc-20aoau, 3-furancarboxaldehyde,tetrahydro-2,5-dimethoxy, tetrahydro-2,5-dimethoxyfuran-3-carbaldehyde, 2,5-dimethoxytetrahydrofuran-3-aldehyde, 2,5-dimethoxy-4-tetrahydrofurancarbaldehyde
2,5-dimethoxyoxolane-3-carbaldehyde
Especificación
2, 5-Dimethoxy-3-tetrahydrofurancarboxaldehyde
Authentic
Yellow to Brown
Mixture of isomers
88.0
90%
MFCD00010283
QMIGEDXMDGEZSR-UHFFFAOYSA-N
2,5-dimethoxyoxolane-3-carbaldehyde
567310
Liquid
Technical
1.129g/mL
Glass bottle
1g
50634-05-4
100.0
C7H12O4
2,5-dimethoxy-3-tetrahydrofurancarboxaldehyde, 2,5-dimethoxytetrahydrofuran-3-carbaldehyde, 3-formyl-2,5-dimethoxytetrahydrofuran, 2,5-dimethoxy-3-tetrahydrofurancarbaldehyde, 2,5-dimethoxy-tetrahydrofuran-3-carboxaldehyde, acmc-20aoau, 3-furancarboxaldehyde,tetrahydro-2,5-dimethoxy, tetrahydro-2,5-dimethoxyfuran-3-carbaldehyde, 2,5-dimethoxytetrahydrofuran-3-aldehyde, 2,5-dimethoxy-4-tetrahydrofurancarbaldehyde
COC1CC(C(O1)OC)C=O
160.169
160.17
≥88%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 2,5-Dimethoxy-3-tetrahydrofurancarboxaldehyde, mixture of isomers
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentación