Learn More
2,5-Dimercapto-1,3,4-tiadiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7020602
30.73 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1072-71-5
C2H2N2S3
150.23
MFCD00003103
BIGYLAKFCGVRAN-UHFFFAOYSA-N
1,3,4-thiadiazole-2,5-dithiol, 2,5-dimercapto-1,3,4-thiadiazole, bismuthiol i, dimercaptothiadiazole, bismuththiol, 2,5-dimercaptothiadiazole, usaf a-8354, bismuthiol, py 61h, bismuththiol i
2723630
1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione
S=C1NNC(=S)S1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1072-71-5
C2H2N2S3
150.23
MFCD00003103
BIGYLAKFCGVRAN-UHFFFAOYSA-N
1,3,4-thiadiazole-2,5-dithiol, 2,5-dimercapto-1,3,4-thiadiazole, bismuthiol i, dimercaptothiadiazole, bismuththiol, 2,5-dimercaptothiadiazole, usaf a-8354, bismuthiol, py 61h, bismuththiol i
2723630
1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione
S=C1NNC(=S)S1
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole is used in synthesizing polymers and heavy metal and basic salts. It acts as an additive in lubricating oils, greases and in electrode compositions. It also acts as an intermediate for pharmaceuticals and dyes, as a chelating agent in the analysis of metals. It also serves as an anticorrosion and antirust agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,5-dimercapto-1,3,4-tiadiazol se utiliza en la síntesis de polímeros, metales pesados y sales básicas. Actúa como aditivo en aceites lubricantes, grasas y en composiciones de electrodos. También actúa como intermediario para productos farmacéuticos y colorantes, como agente quelante en el análisis de metales. También sirve como agente anticorrosivo y antioxidante.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole
Punto de fusión ∼162°C (decomposition)
Cantidad 50 g
Beilstein 113444
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.24
Porcentaje de pureza 98%