Learn More
2,5-Dihidro-2,5-dimetoxifurano, cis + trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027950
48.66 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
1000 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
332-77-4
C6H10O3
130.14
MFCD00003220
WXFWXFIWDGJRSC-UHFFFAOYNA-N
2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran, furan, 2,5-dihydro-2,5-dimethoxy, 2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran, cis+trans, 2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran, mixture of cis and trans, pubchem6933, ksc490q3d, furan,5-dihydro-2,5-dimethoxy, 2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran,c&t, 2,5-dimethoxy-2,5-dihydrofuran,c&t, 2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran, cis + trans
78974
2,5-dimetoxi-2,5-dihidrofurano
COC1OC(OC)C=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
332-77-4
C6H10O3
130.14
MFCD00003220
WXFWXFIWDGJRSC-UHFFFAOYNA-N
2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran, furan, 2,5-dihydro-2,5-dimethoxy, 2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran, cis+trans, 2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran, mixture of cis and trans, pubchem6933, ksc490q3d, furan,5-dihydro-2,5-dimethoxy, 2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran,c&t, 2,5-dimethoxy-2,5-dihydrofuran,c&t, 2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran, cis + trans
78974
2,5-dimetoxi-2,5-dihidrofurano
COC1OC(OC)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfuran
Nombre de nota cis + trans
Punto de fusión <-40°C
Densidad 1.072
Punto de ebullición 160°C to 162°C
Temperatura de inflamación 47°C (116°F)
Índice de refracción 1.435
Cantidad 100 g
Número UN UN3271
Beilstein 113225
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.14
Porcentaje de pureza 99%