Learn More
2,5-Difluorobenzotrifluoruro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7055510
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
393-38-4
C7H3F5
182.09
MFCD00042494
BLDOSVXRDMTZQE-UHFFFAOYSA-N
2,5-difluorobenzotrifluoride, 1,4-difluoro-2-trifluoromethyl benzene, 1,4-difluoro-2-trifluoromethyl-benzene, benzene, 1,4-difluoro-2-trifluoromethyl, pubchem1650, 1-trifluoromethyl-2,5-difluorobenzene
11111097
1,4-difluoro-2-(trifluorometil)benceno
FC1=CC(=C(F)C=C1)C(F)(F)F
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
393-38-4
C7H3F5
182.09
MFCD00042494
BLDOSVXRDMTZQE-UHFFFAOYSA-N
2,5-difluorobenzotrifluoride, 1,4-difluoro-2-trifluoromethyl benzene, 1,4-difluoro-2-trifluoromethyl-benzene, benzene, 1,4-difluoro-2-trifluoromethyl, pubchem1650, 1-trifluoromethyl-2,5-difluorobenzene
11111097
1,4-difluoro-2-(trifluorometil)benceno
FC1=CC(=C(F)C=C1)C(F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,5-Difluorobenzotrifluoride
Punto de fusión -14°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.424 g/mL
Punto de ebullición 107°C to 108°C
Índice de refracción 1.394
Cantidad 1 g
Beilstein 2049494
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.09
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido